Learn More
Acide 3,4-dinitrobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10559092 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10559092 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10559092 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408700050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dinitrobenzoic acid
Note relative au nom 99%
CAS 528-45-0
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 163°C to 166°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H4N2O6
Formule linéaire (O2N)2C6H3CO2H
Numéro MDL MFCD00007255
Quantité 5 g
Beilstein 09, 413
Fieser 01,320
Merck Index 15, 3301
Synonyme 3,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,4-dinitro, unii-0l3n4t0gpd, ccris 3128, 3,4-dinitrobenzioc acid, 0l3n4t0gpd, 3,4-dinitrobenzoate, 3,4-di-nitro-benzoic acid, zlchem 522, pubchem4956
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,hot water
Clé InChI OMVRRHJJQILIJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 3,4-acide dinitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 212.12
CID PubChem 10709
Poids de la formule 212.12
Pourcentage de pureté 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dinitrobenzoic acid
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.