Learn More
3,4-Époxybutanol, TRC
Code produit 30134270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
5 g
Conditionnement:
2.50g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134270 500 mg 500mg
30138266 2.5 g 2.50g
30005419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134270 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE589065500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19098-31-8
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Synonyme 2-Oxiraneethanol, Oxiraneethanol, (2-Hydroxyethyl)oxirane, 3,4-Epoxy-1-butanol, 4-Hydroxy-1,2-epoxybutane;
Nom IUPAC 2-(oxiran-2-yl)éthanol
SMILES OCCC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Epoxybutanol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2/c5-2-1-4-3-6-4/h4-5H,1-3H2
Poids de la formule 88.0524