Learn More
3,4-Époxybutanol, TRC
Code produit 30138266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
5 g
Conditionnement:
2.50g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138266 2.5 g 2.50g
30134270 500 mg 500mg
30005419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138266 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5890652.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19098-31-8
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Synonyme 2-Oxiraneethanol, Oxiraneethanol, (2-Hydroxyethyl)oxirane, 3,4-Epoxy-1-butanol, 4-Hydroxy-1,2-epoxybutane;
Nom IUPAC 2-(oxiran-2-yl)éthanol
SMILES OCCC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Epoxybutanol
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2/c5-2-1-4-3-6-4/h4-5H,1-3H2
Poids de la formule 88.0524