Learn More
3,4-Époxycyclohexanacarboxylate Éther méthylique, TRC
Code produit 30180105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180105 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30180105 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5859301G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Epoxycyclohexanecarboxylate Methyl Ester
CAS 41088-52-2
Formule moléculaire C8H12O3
Quantité 1 g
Synonyme 1,2-Epoxy-4-methoxycarbonylcyclohexane, 3,4-Cyclohexene oxide-1-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3,4-epoxycyclohexane-1-carboxylate, ERL 4140
Formule InChI InChI=1S/C8H12O3/c1-10-8(9)5-2-3-6-7(4-5)11-6/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CCC2OC2C1
Nom IUPAC méthyl 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-4-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 156.18
Poids de la formule 156.0786