Learn More
3-(4-fluorobenzoyl)-1,1,1-trifluoroacétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467377 25 g 25g
15447377 1 g 1g
15457377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15467377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34429.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 582-65-0 | C10H6F4O2 | 234.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 582-65-0
Formule moléculaire C10H6F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 234.15
Numéro MDL MFCD03419766
Clé InChI KEZLARPKXOHKJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,4-trifluoro-1-4-fluorophenyl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-4-fluorophenyl-1,3-butanedione, 3-4-fluorobenzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-4-fluorophenyl, 4,4,4-trifluoro-1-4-fluoro-phenyl-butane-1,3-dione, 1-4'-fluorophenyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, tos-bb-0670, 1-4-fluorophenyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, 1-4-fluoro-phenyl-4,4,4-trifluoro-butane-1,3-dione
CID PubChem 2771476
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-(4-fluorophényl)butane-1,3-dione
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(4-Fluorobenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone
Point de fusion 40°C to 44°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 234.15
Pourcentage de pureté 97%