Learn More
Acide 3-(4-Fluorobenzoyl)propionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474794 25 g 25g
11464794 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474794 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13755.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 366-77-8 | C10H9FO3 | 196.177 g/mol
7-Fluoro-1-tetralone was prepared from 3-(4-fluorobenzoyl)-propionic acid by Wolff-Kishner reduction followed by ring closure with polyphosphoric acid and other substituted 1-tetralones where commercially available. Reduction of 3-(4-fluorobenzoyl)propionic acid with an excess of tert-butylamine borane (TBAB) in the presence of AlCl3 provided 4-(4-fluorophenyl)-1-butanol (87) in 63% yield for the synthesis of LM-1507 sodium salt. Penfluridol 1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-(4-chloro-3-trifluoromethylphenyl)- 4-hydroxypiperidine, C 28 H 27 ClF 5 NO, M r 523.99, mp 105 - 107°C, is obtained by reducing the ketone of 3-(4-fluorobenzoyl)propionic acid into a lactone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 7-fluoro-1-tétralone a été préparée à partir de l’acide 3-(4-fluorobenzoyl)-propionique par réduction de Wolff-Kishner suivie d’une fermeture de cycle avec de l’acide polyphosphorique et d’autres 1-tétralones substituées lorsqu’elles sont disponibles sur le marché. Réduction de l’acide 3-(4-fluorobenzoyl)propionique avec un excès de tert-butylamine borane (TBAB) en présence d’AlCl3 fourni 4-(4-fluorophényl)-1-butanol (87) à 63 % pour la synthèse du sel LM-1507 sodium. La penfluridol 1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-(4-chloro-3-trifluoromethylphenyl)- 4-hydroxypiperidine, C 28 H 27 ClF 5 NO, M r 523,99, mp 105 - 107°C, est obtenu par réduction de la cétone d’acide 3-(4-fluorobenzoyl)propionique en lactone.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 366-77-8
Formule moléculaire C10H9FO3
Poids moléculaire (g/mol) 196.177
Numéro MDL MFCD00002793
Clé InChI WUYWHIAAQYQKPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluorophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-4-fluorobenzoyl propanoic acid, haloperidol metabolite iii, unii-v2z6n6jc9z, beta-4-fluorobenzoyl propionic acid, v2z6n6jc9z, 3-p-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluoro-phenyl-4-oxo-butyric acid
CID PubChem 101359
Nom IUPAC 4-(4-fluorophényl)-4-acide oxobutanoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCC(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Point de fusion 99°C to 103°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 958145
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 196.18
Pourcentage de pureté 97%