Learn More
3-(4-Fluorophénoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15497557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497557 1 g 1g
15407567 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35710.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65295-61-6
Formule moléculaire C13H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.211
Numéro MDL MFCD02258991
Clé InChI HTBZPEDBMOXWID-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3085320
Nom IUPAC 3-(4-fluorophénoxy)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 3-4-fluorophenoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-4-fluorophenoxy, 3-4-fluoro-phenoxy-benzaldehyde, 3-4fluorophenoxy benzaldehyde, 3-4-fluorophenoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-fluorophenoxy
Poids de la formule 216.21
Pourcentage de pureté 97%