Learn More
3-(4-fluorophényl)-1-isopropylindole 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11339115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339115 5 g 5g
11329115 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339115 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16341.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93957-49-4
Formule moléculaire C17H16FN
Poids moléculaire (g/mol) 253.32
Numéro MDL MFCD01075733
Clé InChI ZDZJOIIBECYKAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-fluorophenyl-1-isopropyl-1h-indole, 1-isopropyl-3-4-fluorophenyl indole, 3-4-fluorophenyl-1-isopropylindole, 3-4-fluorophenyl-1-1-methylethyl-1h-indole, 1-isopropyl-3-4-flrorophenyl-indole, 1h-indole, 3-4-fluorophenyl-1-1-methylethyl, 4-fluorophenyl-1-isopropyl-3-indole, 3-4-fluorophenyl-1-propan-2-ylindole, 3-4-fluoro-phenyl-1-isopropyl-1h-indole, 3-4-fluorophenyl-1-methylethyl indole
CID PubChem 736229
Nom IUPAC 3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindole
SMILES CC(C)N1C=C(C2=CC=CC=C21)C3=CC=C(C=C3)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindole
Point de fusion 95°C to 98°C
Quantité 5 g
Beilstein 4457093
Poids de la formule 253.32
Pourcentage de pureté 98%