Learn More
3-(4-Fluorophényl)-1H-indole, TRC
Code produit 30404011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404011 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404011 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5987655G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Fluorophenyl)-1H-indole
CAS 101125-32-0
Formule moléculaire C14H10FN
Quantité 5 g
Synonyme 3-(4-Fluorophenyl)indole
Formule InChI InChI=1S/C14H10FN/c15-11-7-5-10(6-8-11)13-9-16-14-4-2-1-3-12(13)14/h1-9,16H
SMILES Fc1ccc(cc1)c2c[nH]c3ccccc23
Nom IUPAC 3-(4-fluorophényl)-1H-indole
Poids moléculaire (g/mol) 211.23
Poids de la formule 211.0797