Learn More
3-(4-Fluorophényl)-1H-indole, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-(4-Fluorophenyl)-1H-indole |
| CAS | 101125-32-0 |
| Formule moléculaire | C14H10FN |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3-(4-Fluorophenyl)indole |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H10FN/c15-11-7-5-10(6-8-11)13-9-16-14-4-2-1-3-12(13)14/h1-9,16H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)c2c[nH]c3ccccc23 |
| Nom IUPAC | 3-(4-fluorophényl)-1H-indole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.23 |
| Poids de la formule | 211.0797 |