Learn More
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile |
| CAS | 4640-67-9 |
| Formule moléculaire | C9H6FNO |
| Numéro MDL | MFCD00662062 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | N#CCC(C1=CC=C(F)C=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |