Learn More
3-(4-fluorophényl)-5-(méthylthio)-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10403803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10403803 10 g Flacon en verre ambré 10g
10371333 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10403803 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK01607EA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175137-20-9
Formule moléculaire C10H9FN2S
Poids moléculaire (g/mol) 208.25
Numéro MDL MFCD00052075
Clé InChI ZDFTZMJWTJLPRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-fluorophenyl-5-methylthio pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylthio-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole, 5-4-fluorophenyl-3-methylsulfanyl-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylthiopyrazole, maybridge1_003702, 5-4-fluorophenyl-3-methylthio-1h-pyrazole, 3-4-fluoro-phenyl-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole, 3-4-fluorophenyl-5-methylsulfanyl-2h-pyrazole
CID PubChem 2737479
SMILES CSC1=NNC(=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)-1H-pyrazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Nom IUPAC 5-(4-fluorophényl)-3-(méthylsulfanyl)-1H-pyrazole
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 97%