Learn More
Acide 3-(4 -fluorophényl)propionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363896 5 g 5g
11353896 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17008.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 459-31-4 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 459-31-4
Formule moléculaire C9H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.167
Numéro MDL MFCD00060327
Clé InChI ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-fluorophenyl propionic acid, 3-4-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-fluoro, 3-4-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-4-fluorophenyl propionicacid, 3-4'-fluorophenyl propanoic acid, acmc-1aehu, 4-fluorohydrocinnamic acid, 4-fluorophenylpropionic acid, 4-fluorobenzenepropanoic acid
CID PubChem 136302
Nom IUPAC Acide 3-(4-fluorophényl)propanoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Point de fusion 88°C to 92°C
Quantité 5 g
Beilstein 1869084
Poids de la formule 168.17
Pourcentage de pureté 97%