Learn More
Acide 3-(4-formylphényl)propionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496757 5 g 5g
15406767 250 mg 250mg
15293727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15496757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33873.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 34961-64-3 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
3-(4-Formylphenyl)propionic acid is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-(4-formylphényl)propionique est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34961-64-3
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Numéro MDL MFCD08234824
Clé InChI NRCCSDVEUWXOMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-formylphenyl propanoic acid, 3-4-formylphenyl propionic acid, 3-4-formyl-phenyl-propionic acid, 3-4-formylphenyl-propionic acid, 4-formyldihydrocinnamic acid, 4-formylbenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,4-formyl, 3-4-formylphenyl propanoicacid
CID PubChem 19825241
Nom IUPAC Acide 3-(4-formylphényl)propanoïque
SMILES OC(=O)CCC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(4-Formylphenyl)propionic acid
Point de fusion ∼136°C (decomposition)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 96%