Learn More
3,4-hexanédione, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346946 100 g 100g
11336946 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06655.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4437-51-8 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4437-51-8
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.144
Numéro MDL MFCD00010237
Clé InChI KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-hexanedione, bipropionyl, dipropionyl, diethyl diketone, 3,4-hexane dione, unii-4m4npr5vgd, 3,4-hexandione, fema no. 3168, ccris 6295, 4m4npr5vgd
CID PubChem 62539
Nom IUPAC hexane-3,4-dione
SMILES CCC(=O)C(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Hexanedione
Point de fusion -10°C
Densité 0.941
Point d’ébullition 129°C to 131°C
Point d’éclair 29°C (84°F)
Indice de réfraction 1.412
Quantité 100 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1700837
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté 95%