Learn More
Acide 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479962 1 g 1g
11489962 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479962 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12069.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1135-23-5 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
It is a caffeine metabolite which showed high antioxidant activity. It is a very sensitive biomarker for the consumption of relatively small amount of coffee. an be used to inhibit prostaglandin E(2) production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est un métabolite de la caféine qui a montré une activité antioxydante élevée. Il s’agit d’un biomarqueur très sensible pour la consommation d’une quantité relativement faible de café. Il est utilisé pour inhiber la production de prostaglandine E(2).
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1135-23-5
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.202
Numéro MDL MFCD00016558
Clé InChI BOLQJTPHPSDZHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl propionic acid, dihydroferulic acid, hydroferulic acid, dihydroconiferylic acid, unii-o01rnc700m, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-4-hydroxymethyl propionic acid, .beta.-4-hydroxy-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxy-phenyl propanoic acid
CID PubChem 14340
ChEBI CHEBI:86612
Nom IUPAC Acide 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propanoïque
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3- (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 87°C to 92°C
Quantité 1 g
Beilstein 2110370
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 97%