Learn More
3-(4'-Hydroxy)phenoxybenzoic Acid, TRC
Code produit 30134493
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134493 100 mg 100mg
30010596 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134493 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH951225100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35065-12-4
Formule moléculaire C13 H10 O4
Poids moléculaire (g/mol) 230.22
Synonyme 3-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic Acid;
Nom IUPAC 3-(4-hydroxyphenoxy)benzoic acid
SMILES OC(=O)c1cccc(Oc2ccc(O)cc2)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4'-Hydroxy)phenoxybenzoic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H10O4/c14-10-4-6-11(7-5-10)17-12-3-1-2-9(8-12)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16)
Poids de la formule 230.0579