Learn More
3-(4-Hydroxybutyl)-1H-Indole-5-carbonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(4-Hydroxybutyl)-1H-Indole-5-carbonitrile |
| CAS | 914927-40-5 |
| Formule moléculaire | C13H14N2O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Vilazodone Impurity 7 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H14N2O/c14-8-10-4-5-13-12(7-10)11(9-15-13)3-1-2-6-16/h4-5,7,9,15-16H,1-3,6H2 |
| SMILES | OCCCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C#N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.26 |
| Poids de la formule | 214.1106 |