Learn More
3-(4-Hydroxyphényl)-2(1H)-pyrazinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol |
| CAS | 126247-63-0 |
| Formule moléculaire | C10 H8 N2 O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol, Amoxicillin Trihydrate Imp. F (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-7(2-4-8)9-10(14)12-6-5-11-9/h1-6,13H,(H,12,14) |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)c2nccnc2O |
| Nom IUPAC | 3-(4-hydroxyphényl)pyrazin-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.18 |
| Poids de la formule | 188.0586 |