Learn More
3-(4-hydroxyphényl)propanohydrazide, Thermo Scientific™
Code produit 10506415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10506415 5 g 5g
10177922 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10506415 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB00937DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 65330-63-4
Formule moléculaire C9H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.21
Numéro MDL MFCD00025134
Clé InChI JMNHUOPRGLTNJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-hydroxyphenyl propanohydrazide, 3-4-hydroxyphenyl propanehydrazide, 3-4-hydroxyphenyl propionohydrazide, benzenepropanoic acid,4-hydroxy-, hydrazide, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide
CID PubChem 2796587
Nom IUPAC 3-(4-hydroxyphényl)propanéhydrazide
SMILES NNC(=O)CCC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-hydroxyphenyl)propanohydrazide
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 180.21
Pourcentage de pureté 97%