Learn More
3-(4-hydroxyphényl)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10404945 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10404945 100 g Flacon en verre 100g
10100272 5 g Flacon en verre 5g
10467310 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10404945 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121751000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 501-97-3 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-97-3
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00002778
Clé InChI NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid
CID PubChem 10394
ChEBI CHEBI:32980
Nom IUPAC Acide 3-(4-hydroxyphényl)propanoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126°C to 130°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2CH2CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 10, 244
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in alchol,acetone and ether
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.