Learn More
Acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid is a potential antioxidant. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique est un antioxydant potentiel. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid |
| Point de fusion | 126°C to 131°C |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 2209841 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 166.18 |
| Pourcentage de pureté | 99% |