Learn More
Acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451958 250 g 250g
11431958 10 g 10g
11441958 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14567.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 501-97-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid is a potential antioxidant. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique est un antioxydant potentiel. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-97-3
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00002778
Clé InChI NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid
CID PubChem 10394
ChEBI CHEBI:32980
Nom IUPAC Acide 3-(4-hydroxyphényl)propanoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 126°C to 131°C
Quantité 250 g
Beilstein 2209841
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%