Learn More
Acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique, TRC
Code produit 30137726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137726 50 g 50g
30134321 100 g 100g
30008000 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137726 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95082050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-97-3
Formule moléculaire C9 H10 O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Synonyme Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, Hydrocinnamic acid, p-hydroxy- (7CI,8CI), 4-Hydroxybenzenepropanoic acid, 2,3-Dihydro-p-coumaric acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4'-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(p-Hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(p-Hydroxyphenyl)propionic acid, 4-(2-Carboxyethyl)phenol, 4-(2-Carboxylethyl)phenol, 4-Hydroxybenzenepropionic acid, 4-Hydroxydihydrocinnamic acid, Desaminotyrosine, Dihydro-p-coumaric acid, Dihydrocoumaric acid, Hydro-p-coumaric acid, NSC 40949, NSC 65596, Phloretic acid, Phloretinic acid, QuantaBlu, p-Hydroxybenzene propanoic acid, p-Hydroxyhydrocinnamic acid, p-Hydroxyphenylpropionic acid, β-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, β-(p-Hydroxyphenyl)propionic acid
Nom IUPAC Acide 3-(4-hydroxyphényl)propanoïque
SMILES OC(=O)CCc1ccc(O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloretic Acid
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5,10H,3,6H2,(H,11,12)
Poids de la formule 166.063