Learn More
3-(4-hydroxyphényl)propionitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11322107 1 g 1g
11332107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07934.03
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 17362-17-3 | C9H9NO | 147.18 g/mol
3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile is commonly used as a tool to evaluate the biological role of ERβ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-(4-hydroxyphényl)propionitrile est couramment utilisé comme outil pour évaluer le rôle biologique de ERβ ;
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17362-17-3
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
Numéro MDL MFCD00016492
Clé InChI KDMJGLYRWRHKJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-hydroxyphenyl propionitrile, 3-4-hydroxyphenyl propanenitrile, benzenepropanenitrile, 4-hydroxy, 3-p-hydroxyphenyl propiononitrile, 3-4-hydroxy-phenyl-propionitrile, .beta.-4-hydroxyphenyl propionitrile, pubchem13636, acmc-1bvt5, 4-hydroxyhydrocinnamonitrile, 4-hydroxyphenylpropionitrile
CID PubChem 87079
Nom IUPAC 3-(4-hydroxyphényl)propanenitrile
SMILES OC1=CC=C(CCC#N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
Point de fusion 54°C to 58°C
Point d’ébullition 166°C (8 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1448680
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 98%