Learn More
3-(4-Hydroxyphényl)propionitrile, TRC
Code produit 30407683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30407683 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407683 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH949500500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
CAS 17362-17-3
Formule moléculaire C9 H9 N O
Quantité 500 mg
Synonyme Benzenepropanenitrile, 4-hydroxy-, Hydrocinnamonitrile, p-hydroxy- (6CI,7CI), 4-Hydroxybenzenepropanenitrile, 3-(4-Hydroxyphenyl)propanenitrile, 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile, 3-(p-Hydroxyphenyl)propionitrile, 4-(2-Cyanoethyl)phenol, 4-Hydroxyhydrocinnamonitrile, NSC 163340, p-(2-Cyanoethyl)phenol, β-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile, β-(p-Hydroxyphenyl)propionitrile
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,1-2H2
SMILES Oc1ccc(CCC#N)cc1
Nom IUPAC 3-(4-hydroxyphényl)propaninnitrile
Poids moléculaire (g/mol) 147.17
Poids de la formule 147.0684