Learn More
Acétate de 3-(4-hydroxyphényl)propyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(4-Hydroxyphenyl)propyl Acetate |
| CAS | 80373-18-8 |
| Formule moléculaire | C11H14O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 4-Hydroxybenzenepropanol α-Acetate, 4-Hydroxybenzenepropanol 1-Acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14O3/c1-9(12)14-8-2-3-10-4-6-11(13)7-5-10/h4-7,13H,2-3,8H2,1H3 |
| SMILES | CC(OCCCC1=CC=C(C=C1)O)=O |
| Nom IUPAC | Acétate de 3-(4-hydroxyphényl)propyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.23 |
| Poids de la formule | 194.09 |