Learn More
Acide 3-(4-isopropylphényl)acrylique, TRC
Code produit 30344512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344512 100 mg 100mg
30333773 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30344512 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB451830100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid
CAS 3368-21-6
Formule moléculaire C12H14O2
Quantité 100 mg
Synonyme Cinnamic acid, p-isopropyl- (7CI,8CI), 3-[4-(1-Methylethyl)phenyl]-2-propenoic acid, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-propenoic acid, 4-Isopropylcinnamic acid, NSC 216, p-Isopropylcinnamic acid
Formule InChI InChI=1S/C12H14O2/c1-9(2)11-6-3-10(4-7-11)5-8-12(13)14/h3-9H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+
SMILES CC(C)c1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-propan-2-ylphényl)prop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
Poids de la formule 190.0994