Learn More
Acide 3-(4-Méthoxybenzoyl)propionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493737 5 g 5g
11403747 25 g 25g
11413747 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18210.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3153-44-4 | C11H12O4 | 208.213 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3153-44-4
Formule moléculaire C11H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 208.213
Numéro MDL MFCD00002795
Clé InChI OMTDIBZSUZNVJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methoxybenzoyl propionic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyric acid, 3-4-methoxybenzoyl propanoic acid, beta-p-methoxybenzoyl propionic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-butyric acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-methoxy-gamma-oxo, maybridge1_002003, acmc-1cl1u
CID PubChem 76613
Nom IUPAC Acide 4-(4-méthoxyphényl)-4-oxobutanoïque
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid
Point de fusion 147°C to 151°C
Quantité 5 g
Beilstein 785074
Poids de la formule 208.21
Pourcentage de pureté ≥98%