Learn More
Ester de pinacol d’acide de 3-(4-méthoxyphényl)-1-propylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442080
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11442080 1 g 1g
15457745 250 mg 250mg
11452080 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442080 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28557.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1073371-72-8 | C16H25BO3 | 276.183 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073371-72-8
Formule moléculaire C16H25BO3
Poids moléculaire (g/mol) 276.183
Numéro MDL MFCD09953503
Clé InChI ZJNJYHQBUIHZLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methoxyphenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-4-methoxyphenyl propyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid pinacol ester, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid,pinacol ester, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid, pinacol ester
CID PubChem 46739066
Nom IUPAC 2-[3-(4-méthoxyphényl)propyl]-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCC2=CC=C(C=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methoxyphenyl)-1-propylboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 276.19
Pourcentage de pureté 97%