Learn More
3-(4-méthoxyphényl)-1H-pyrazole-4-carbalaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10496672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10496672 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10496672 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW05757DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 199682-73-0
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H10N2O2
Numéro MDL MFCD01133696
Quantité 1 g
Synonyme 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, cbmicro_017678, cambridge id 6132430, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxy-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl
Clé InChI QSGGFCPKXTULQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C=NN2)C=O
Nom IUPAC 5-(4-méthoxyphényl)-1H-pyrazole-4-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 202.213
CID PubChem 737224
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 95%