Learn More
3-(4-Méthoxyphényl)-1H-pyrazole-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15457885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457885 250 mg 250mg
15447885 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457885 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31744.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 199682-73-0
Formule moléculaire C11H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 202.213
Numéro MDL MFCD01133696
Clé InChI QSGGFCPKXTULQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, cbmicro_017678, cambridge id 6132430, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxy-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl
CID PubChem 737224
Nom IUPAC 5-(4-méthoxyphényl)-1H-pyrazole-4-carbaldéhyde
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C=NN2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Point de fusion 158°C to 160°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 97%