Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30987835
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30987835 10 g
30974745 250 mg
30969325 1 g
30971596 5 g
30974986 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30987835 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1287110g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
CAS 3672-47-7
Formule moléculaire C10H9NO2
Numéro MDL MFCD00067889
Quantité 10 g
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Poids moléculaire (g/mol) 175.18
Pourcentage de pureté 98%