Learn More
Chlorure de 3-(4-méthoxyphényl)-5-méthyle-4-isoxazolecarbonyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10712873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712873 1 g Flacon en verre ambré 1g
10671103 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10245744 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712873 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00394DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 465514-03-8
Formule moléculaire C12H10ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 251.67
Numéro MDL MFCD03407359
Clé InChI FABGSPUDPOKWCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
CID PubChem 2779766
Nom IUPAC Chlorure de 3-(4-méthoxyphényl)-5-méthyl-1,2-oxazole-4-carbonyle
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 251.67
Pourcentage de pureté 97%