Learn More
Acide 3-(4-méthoxyphényl)-5-méthyl-4-isoxazolecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10732493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10732493 1 g Flacon en verre ambré 1g
10306424 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10732493 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00392DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 93041-45-3
Formule moléculaire C12H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 233.22
Numéro MDL MFCD03407357
Clé InChI IKDPECCMAKOJTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazole carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl
CID PubChem 2779764
Nom IUPAC Acide3-(4-méthoxyphényl)-5-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylique
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 233.22
Pourcentage de pureté 97%