Learn More
Acide 3-(4-méthoxyphényl) propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450244 25 g 25g
11460244 100 g 100g
11470244 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450244 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13655.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1929-29-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1929-29-9
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00002777
Clé InChI FIUFLISGGHNPSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methoxyphenyl propanoic acid, 3-4-methoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-methoxy, p-methoxyhydrocinnamic acid, 3-p-methoxyphenyl propionic acid, 3-4-methoxy-phenyl-propionic acid, 4-methoxyhydrocinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl-propionic acid, 4-methoxyhydro cinnamic acid, hydrocinnamic acid, p-methoxy
CID PubChem 95750
Nom IUPAC Acide 3-(4-méthoxyphényl)propanoïque
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 102°C to 106°C
Quantité 25 g
Beilstein 1953326
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 98%