Learn More
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)acide boronique de benzène, ester de pinacol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442270
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11442270 1 g 1g
11452270 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442270 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29224.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 883738-38-3 | C18H27BN2O3 | 330.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 883738-38-3
Formule moléculaire C18H27BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 330.24
Numéro MDL MFCD05864308
Clé InChI ZYDMNNQZEUSDGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylpiperazin-1-yl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 3-4-methyl-1-piperazinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzamide, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, amtb046
CID PubChem 2760029
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 86°C to 89°C
Quantité 1 g
Nom IUPAC 1-methyl-4-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]piperazine
Poids de la formule 330.23
Pourcentage de pureté 97%