Learn More
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)acide boronique de benzène, ester de pinacol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452270 5 g 5g
11442270 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11452270 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29224.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 883738-38-3 | C18H27BN2O3 | 330.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 883738-38-3
Formule moléculaire C18H27BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 330.24
Numéro MDL MFCD05864308
Clé InChI ZYDMNNQZEUSDGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylpiperazin-1-yl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 3-4-methyl-1-piperazinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzamide, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, amtb046
CID PubChem 2760029
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 86°C to 89°C
Quantité 5 g
Nom IUPAC 1-méthyl-4-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]pipérazine
Poids de la formule 330.23
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.