Learn More
Ester pincaolique d’acide 3-(4-méthyl-1-pipérazinylméthyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422140
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11422140 5 g 5g
11412140 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11422140 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28762.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 883738-27-0 | C18H29BN2O2 | 316.252 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 883738-27-0
Formule moléculaire C18H29BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 316.252
Numéro MDL MFCD09266181
Clé InChI PESZAXRJFGLGTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine, 3-4-methyl-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenylboronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine, 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine, amtb037, 3-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenylboronic acid, pinacol ester, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl-4-methylp ip erazine, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl-4-methylpiperazine
CID PubChem 46739725
Nom IUPAC 1-méthyl-4-[[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) phényl] méthyl] pipérazine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CN3CCN(CC3)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Poids de la formule 316.25
Pourcentage de pureté 97%