Learn More
3-(4-Méthyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluorométhylaniline, TRC
Code produit 30134147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134147 250 mg 250mg
30009440 1 g 1g
30006222 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134147 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM313065250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 641571-11-1
Formule moléculaire C11 H10 F3 N3
Poids moléculaire (g/mol) 241.21
Synonyme Benzenamine, 3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)-, 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 1-(3-Amino-5-trifluoromethylphenyl)-4-methylimidazole, 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline, 3-(4-Methylimidazol-1-yl)-5-trifluoromethylphenylamine, 5-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzenamine, 5-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzeneamine, Nilotinib Impurity
Nom IUPAC 3-(4-méthylimidazol-1-yl)-5-(trifluorométhyl)aniline
SMILES Cc1cn(cn1)c2cc(N)cc(c2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3
Poids de la formule 241.0827