Learn More
Acide 3-(4-méthylbenzoyl)propionique, 98%
Code produit 11494023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494023 5 g 5g
11404033 25 g 25g
11414033 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494023 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10290.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 4619-20-9 | C11H12O3 | 192,214 g/mol
L’acide 3-(4-méthylbenzoyl)propionique peut être utilisé comme intermédiaire dans les domaines biochimiques, pharmaceutiques et de colorants
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’acide 3-(4-méthylbenzoyl)propionique peut être utilisé comme intermédiaire dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases et les agents oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4619-20-9
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.214
Numéro MDL MFCD00020541
Clé InChI OEEUWZITKKSXAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methylbenzoyl propionic acid, 4-oxo-4-p-tolyl butanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-4-tolyl butyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutanoic acid, 3-4-methylbenzoyl-propionic acid, acmc-1aooh, benzenebutanoic acid, 4-methyl-gamma-oxo
CID PubChem 244162
Nom IUPAC Acide 4-(4-méthylphényl)-4-oxobutanoïque
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3- (4-Methylbenzoyl)propionic acid
Point de fusion 124°C to 128°C
Quantité 5 g
Beilstein 2099653
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 192.22
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement