Learn More
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone |
| CAS | 3162-29-6 |
| Formule moléculaire | C9H8O3 |
| Numéro MDL | MFCD00005831 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | C1=C(C=CC2=C1OCO2)C(=O)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.16 |
| Pourcentage de pureté | 98% |