Learn More
3‘’-(Méthylènedioxy)acétophénone,,4’-(méthylènedioxy)acétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420144 10 g 10g
11430144 50 g 50g
11440144 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420144 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13597.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3162-29-6 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
3?,4?-(Methylenedioxy)acetophenone is used in the synthesis of N-ethyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)ethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3′,4′-La (méthylènedioxy)acétophénone est utilisée dans la synthèse du N-éthyl-1-(3,4-méthylènedioxyphényl)éthylamine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3162-29-6
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00005831
Clé InChI BMHMKWXYXFBWMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',4'-methylenedioxy acetophenone, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanone, 5-acetyl-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyacetophenone, 3,4-methylenedioxy acetophenone, 3',4'-methylenedioxyacetophenone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, acetopiperone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl
CID PubChem 76622
Nom IUPAC 1-(1,3-benzodioxole-5-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Point de fusion 85°C to 89°C
Point d’ébullition 152°C to 155°C (15 mmHg)
Quantité 10 g
Beilstein 139669
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98%