Learn More
3,4-(méthylènedioxy)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647342 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647342 10 g Flacon en verre -
10581811 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10647342 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 171470100
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14268-66-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14268-66-7
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00005832
Clé InChI XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
CID PubChem 84310
Nom IUPAC 1,3-benzodioxol-5-amine
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 4-(Methylenedioxy)aniline
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38.0°C to 43.0°C
Couleur Brun à noir
Point d’ébullition 144.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 142°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Faible fusion de solide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-(Methylenedioxy)aniline
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.