Learn More
3,4-(Méthylènedioxy)aniline, 98+%
Code produit 11449843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449843 10 g 10g
11459843 50 g 50g
11469843 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449843 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12975.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 14268-66-7 | C7H7NO2 | 137,138 g/mole
La 3,4-(Méthylènedioxy)aniline est un dérivé aniline important sur le plan pharmaceutique. Il subit une N-alkylation avec des alkylamines secondaires cycliques en présence du catalyseur Shvo pour produire des N-arylpyrrolidines. La 3,4-(Méthylènedioxy)aniline a été utilisée dans la synthèse deγ -glutamylamides
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications La
3,4-(méthylènedioxy)aniline est un dérivé de l'aniline important sur le plan pharmaceutique. Il subit une N-alkylation avec des alkylamines secondaires cycliques en présence du catalyseur Shvo pour produire des N-arylpyrrolidines. La 3,4-(méthylènedioxy)aniline a été utilisée dans la synthèse deγ -glutamylanilides.
Solubilité :
Légèrement soluble dans l'eau.
Remarques : À
conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts, les chlorures acides, les anhydrides acides. Air& Sensible à la lumière. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14268-66-7
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.138
Numéro MDL MFCD00005832
Clé InChI XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
CID PubChem 84310
Nom IUPAC 1,3-benzodioxol-5-amine
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Specifica
Nom chimique ou matériau 3,4-(Methylenedioxy)aniline
Point de fusion 40°C to 45°C
Point d’ébullition 144°C (16 mmHg)
Point d’éclair 142°C (287°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 4919
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté ≥98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– À des fins de recherche uniquement
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.