Learn More
3,4-(Méthylènedioxy)aniline, 98+%
Code produit 11469843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469843 250 g 250g
11449843 10 g 10g
11459843 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469843 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12975.30
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 14268-66-7 | C7H7NO2 | 137,138 g/mole
La 3,4-(Méthylènedioxy)aniline est un dérivé aniline important sur le plan pharmaceutique. Il subit une N-alkylation avec des alkylamines secondaires cycliques en présence du catalyseur Shvo pour produire des N-arylpyrrolidines. La 3,4-(Méthylènedioxy)aniline a été utilisée dans la synthèse deγ -glutamylamides
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications La
3,4-(méthylènedioxy)aniline est un dérivé de l'aniline important sur le plan pharmaceutique. Il subit une N-alkylation avec des alkylamines secondaires cycliques en présence du catalyseur Shvo pour produire des N-arylpyrrolidines. La 3,4-(méthylènedioxy)aniline a été utilisée dans la synthèse deγ -glutamylanilides.
Solubilité :
Légèrement soluble dans l'eau.
Remarques : À
conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts, les chlorures acides, les anhydrides acides. Air& Sensible à la lumière. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14268-66-7
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.138
Numéro MDL MFCD00005832
Clé InChI XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
CID PubChem 84310
Nom IUPAC 1,3-benzodioxol-5-amine
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-(Methylenedioxy)aniline
Point de fusion 40°C to 45°C
Point d’ébullition 144°C (16 mmHg)
Point d’éclair 142°C (287°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 4919
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement