Learn More
3,4-(Methylenedioxy)acide boronique de benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471257 25 g 25g
11451257 1 g 1g
11461257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24217.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 94839-07-3 | C7H7BO4 | 165.939 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94839-07-3
Formule moléculaire C7H7BO4
Poids moléculaire (g/mol) 165.939
Numéro MDL MFCD01009695
Clé InChI CMHPUBKZZPSUIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-methylenedioxyphenylboronic acid, benzo d 1,3 dioxol-5-ylboronic acid, 3,4-methylenedioxy phenylboronic acid, 3,4-methylenedioxyphenyl boronic acid, 3,4-methylenedioxy benzeneboronic acid, 1,3-benzodioxole-5-boronic acid, 3,4-methylenedioxybenzeneboronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl boronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl-boranediol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylboronic acid
CID PubChem 2734371
Nom IUPAC acide 1,3-benzodioxol-5-ylboronique
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)OCO2)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid
Point de fusion 239°C to 243°C
Quantité 25 g
Beilstein 5523347
Poids de la formule 165.94
Pourcentage de pureté 98%