Learn More
3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410533
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410533 25 g 25g
11420533 100 g 100g
11430533 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410533 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12661.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 495-76-1 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 495-76-1
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00005836
Clé InChI BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperonyl alcohol, piperonol, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanol, piperonylalcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, 1-hydroxymethyl-3,4-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxol-5-ylmethanol, 3,4-methylenedioxy phenylmethanol
CID PubChem 10322
Nom IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ylméthanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol
Point de fusion 50°C to 55°C
Point d’ébullition 156°C to 158°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 136113
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.