Learn More
3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420533 100 g 100g
11410533 25 g 25g
11430533 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420533 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12661.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 495-76-1 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-76-1
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00005836
Clé InChI BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperonyl alcohol, piperonol, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanol, piperonylalcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, 1-hydroxymethyl-3,4-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxol-5-ylmethanol, 3,4-methylenedioxy phenylmethanol
CID PubChem 10322
Nom IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ylméthanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol
Point de fusion 50°C to 55°C
Point d’ébullition 156°C to 158°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 136113
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%