Learn More
3,4-(méthylènedioxy)isothiocyanate de benzyle, 94 %, Thermo Scientific™
Code produit 11398465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398465 5 g 5g
11388465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398465 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10501.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Lʼisothiocyanate de benzyle 3,4-(méthylènedioxy)est utilisé comme intermédiaire. Utilisé dans les réactions dʼaddition nucléophile.
Solubilité
Hydrolyses dans l’eau.
Remarques
Photosensible. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin de lʼhumidité, de lʼalcool, des amines, de lʼeau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4430-47-1
Formule moléculaire C9H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 193.22
Numéro MDL MFCD00041217
Clé InChI PUJWRDBPAFJUJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-methylenedioxy benzyl isothiocyanate, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate, 5-isothiocyanatomethyl-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxybenzyl isothiocyanate, 5-isothiocyanatomethyl-2h-1,3-benzodioxole, 5-isothiocyanatomethyl-benzo 1,3 dioxole, 5-isothiocyanatomethyl benzo d 1,3 dioxole, acmc-20angn, pubchem9883, akos bbr-002798
CID PubChem 2795371
Nom IUPAC 5-(isothiocyanatométhyl)-1,3-benzodioxole
SMILES S=C=NCC1=CC=C2OCOC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-(Methylenedioxy)benzyl isothiocyanate
Densité 1.32
Point d’ébullition 139°C to 140°C (1 mmHg)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.615
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1428941
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyses in water.
Poids de la formule 193.23
Pourcentage de pureté 94%